missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD164 Antibody (3D7), Novus Biologicals™

Código de producto. 18317019 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18317019 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18317019

Marca: Novus Biologicals H00008763M11

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD164 Monoclonal antibody specifically detects CD164 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD164
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3D7
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen AAH11522
Alias de gen CD164 antigen, CD164 molecule, sialomucin, Endolyn, MGC-24v, Multi-glycosylated core protein 24, sialomucin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CD164 (AAH11522.1, 1 a.a. ~ 197 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MSRLSRSLLWAATCLGVLCVLSADKNTTQHPNVTTLAPISNVTSAPVTSLPLVTTPAPETCEGRNSCVSCFNVSVVNTTCFWIECKDESYCSHNSTVSDCQVGNTTDFCSVSTATPVPTANSTAKPTVQPSPSTTSKTVTTSGTTNNTVTPTSQPVRKSTFDAASFIGGIVLVLGVQAVIFFLYKFCKSKERNYHTL
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8763
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.