missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD163L1 Antibody (CD163L1/7972), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18660640 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 680
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18660640 0.1 mL, DyLight 680
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18660640 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324185FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD163L1 Monoclonal antibody specifically detects CD163L1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD163L1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CD163L1/7972
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD163 antigen B, CD163 antigen-like 1, CD163 molecule-like 1, CD163B, M160, scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M160, UNQ6434/PRO23202
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human CD163L1 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación CD Markers, Cell Biology, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 283316
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.