missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD163 Antibody (R20), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18665653 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18665653 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18665653 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB16072H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD163 Monoclonal antibody specifically detects CD163 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD163
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon R20
Conjugado HRP
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen CD_antigen: CD163, CD163, CD163 molecule, Hemoglobin scavenger receptor, M130, macrophage-associated antigen, MM130, SCARI1, scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M130, sCD163, Soluble CD163
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Balb/c mice immunized with Synovial cells from Rheumatoid Arthritis patients
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Immune System Diseases, Immunology, Inflammation, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9332
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.