missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CD163 Monoclonal specifically detects CD163 in Human, Rat, Porcine, Bovine, Guinea Pig, Primate, Monkey, Rhesus Macaque, Sheep samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoassay, Flow (Cell Surface).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD163 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | EDHu-1 |
| Concentración | 1.0 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500, Immunoassay, Flow (Cell Surface) 1:10-1:1000 |
| Formulación | PBS with 0.09% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q86VB7 |
| Alias de gen | CD163 antigenscavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M130, CD163 molecule, Hemoglobin scavenger receptor, M130, M130macrophage-associated antigen, MM130 |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?