missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD161/NK1.1 Antibody (PK136), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18589535 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18589535 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18589535

Marca: Novus Biologicals NBP308857AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD161/NK1.1 Monoclonal antibody specifically detects CD161/NK1.1 in Mouse, Human (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD161/NK1.1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon PK136
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD161, CD161 antigen, CD161c, CLEC5BC-type lectin domain family 5 member B, HNKR-P1a, killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1, killer cell lectin-like receptor subfamily B, member 1, Natural killer cell surface protein P1A, NKR-P1, NKR-P1AMGC138614, NKRP1ANKR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CD Mouse spleen and bone marrow cells enriched for NK-1+ cells
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 17059
Especies diana Mouse, Human (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.