missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD161/NK1.1 Antibody (PK-136), Alexa Fluor™ 532 - Chimeric, Novus Biologicals™

Código de producto. 18517158 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18517158 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18517158 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320164AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD161/NK1.1 Monoclonal antibody specifically detects CD161/NK1.1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD161/NK1.1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon PK-136
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD161, CD161 antigen, CD161c, CLEC5BC-type lectin domain family 5 member B, HNKR-P1a, killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1, killer cell lectin-like receptor subfamily B, member 1, Natural killer cell surface protein P1A, NKR-P1, NKR-P1AMGC138614, NKRP1ANKR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno The original antibody was generated by immunizing (C3H X BALB)F1 mice with spleen cells enriched for NK-1 cells and bone marrow cells from CE mice.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 17059
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.