Learn More
CD161 Mouse, Qfluor 710, Clone: PK136, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
156.45€ - 315.00€
Especificaciones
| Antígeno | CD161 |
|---|---|
| Clon | PK136 |
| Concentración | 0.5mg/mL |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15962488
|
EnquireBio
QAB78-QF710-25ug |
25 μg |
156.45€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15952488
|
EnquireBio
QAB78-QF710-100ug |
100 μg |
315.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| CD161 | |
| 0.5mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
| 17059 | |
| IgG2a κ | |
| Protein A/G Purified |
| PK136 | |
| Flow Cytometry | |
| Qfluor 710 | |
| RUO | |
| NP_001153376 | |
| Klrb1c | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |