Learn More
CD161 Mouse, Qfluor 710, Clone: PK136, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: EnquireBio QAB78-QF710-25ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| CD161 | |
| Monoclonal | |
| 0.5mg/mL | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
| Klrb1c | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 17059 | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry | |
| PK136 | |
| Qfluor 710 | |
| NP_001153376 | |
| Mouse | |
| 25 μg | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |