missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD161 Antibody (B199.2), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18045245 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18045245 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18045245

Marca: Novus Biologicals NB10065298AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD161 Monoclonal specifically detects CD161 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, Western Blot (Negative).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD161
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon B199.2
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, Western Blot (Negative)
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q12918
Alias de gen CD161, CD161 antigen, CLEC5BC-type lectin domain family 5 member B, HNKR-P1a, killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1, killer cell lectin-like receptor subfamily B, member 1, Natural killer cell surface protein P1A, NKR-P1, NKR-P1AMGC138614, NKRP1ANKR
Símbolos de los genes KLRB1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NB100-65298 recognises the human CD161 cell surface antigen, expressed by almost all NK cells and with a small subset of CD3+ve T cells.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3820
Especificidad de la prueba CD161 (B199.2)
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.