missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD161 Antibody (14F1F11), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18190292 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18190292 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18190292

Marca: Novus Biologicals NBP214845G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD161 Monoclonal specifically detects CD161 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD161
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 14F1F11
Conjugado DyLight 488
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin
N.º de referencia del gen Q12918
Alias de gen CD161, CD161 antigen, CLEC5BC-type lectin domain family 5 member B, HNKR-P1a, killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1, killer cell lectin-like receptor subfamily B, member 1, Natural killer cell surface protein P1A, NKR-P1, NKR-P1AMGC138614, NKRP1ANKR
Símbolos de los genes KLRB1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Amino acids 68-225 of human CD161 were used as the immunogen for this antibody.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3820
Especificidad de la prueba The antibody has not been tested in species samples other than Human.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.