missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD160 Rabbit anti-Human, Clone: 23, Novus Biologicals™

Código de producto. 18210027 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18210027 100 μg 100 microlitros
18221957 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18210027 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP290073100UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CD160 Monoclonal specifically detects CD160 in Human samples. It is validated for Sandwich ELISA Capture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD160
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 23
Conjugado Unconjugated
Dilución Sandwich ELISA Capture 1:250-1:2000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen BY55FLJ46513, CD160 antigenimmunoglobulin superfamily member, CD160 molecule, Natural killer cell receptor BY55
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human CD160 Protein
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11126
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.