missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD160 Antibody (023), DyLight 550 , Novus Biologicals™

Código de producto. 18591471 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18591471 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18591471 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP290073R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CD160 Monoclonal antibody specifically detects CD160 in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD160
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 023
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BY55FLJ46513, CD160 antigenimmunoglobulin superfamily member, CD160 molecule, Natural killer cell receptor BY55
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CD160 (NP_008984.1; Met1-Leu158).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11126
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.