Learn More
CD155/PVR Antibody (300907), DyLight 405, Novus Biologicals™
Código de producto. 18583939 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18583939 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18583939
Marca: Novus Biologicals FAB25301E
Mouse Monoclonal Antibody
CD155/PVR Monoclonal antibody specifically detects CD155/PVR in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD155/PVR
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 300907
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD155, CD155 antigen, HVED, NECL5, NECL-5, nectin-like 5, Nectin-like protein 5, poliovirus receptor, PVSFLJ25946, Tage4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD155/PVR, Gly27-Asn343, Accession # AAH15542
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5817
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1