missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD151 Antibody (B-E31), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18588466 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18588466 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18588466

Marca: Novus Biologicals NBP318100AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD151 Monoclonal antibody specifically detects CD151 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD151
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon B-E31
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD151 antigen (Raph blood group), CD151 antigenplatelet surface glycoprotein gp27, CD151 molecule (Raph blood group), GP27, Membrane glycoprotein SFA-1, MER2, PETA3, PETA-3SFA-1, platelet-endothelial cell tetraspan antigen 3, Platelet-endothelial tetraspan antigen 3, RAPH, SFA1, tetraspanin-24, tspan-24, TSPAN24hemidesmosomal tetraspanin CD151
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Eahy 926 cell line. Hybridoma: Myeloma X63/AG.8653 x Balb/c spleen cell
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 977
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.