Learn More
CD14 Antibody (4B4F12) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication
198.00€ - 585.90€
Especificaciones
| Antígeno | CD14 |
|---|---|
| Clon | 4B4F12 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready, Dual RNAscope ISH-IHC Compatible |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18630166
|
Novus Biologicals
NBP2-37291-0.025ml |
0.025 mL |
198.00€
0.03 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18759993
|
Novus Biologicals
NBP2-37291 |
0.1 mL |
620.00€ 585.90€ / 0.10 ml Ahorro 34.10€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CD14 Monoclonal specifically detects CD14 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready, Dual RNAscope ISH-IHC.Especificaciones
| CD14 | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| CD14 antigen, CD14 molecule, monocyte differentiation antigen CD14, Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein | |
| CD14 | |
| IgG1 | |
| Affinity Purified |
| 4B4F12 | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready, Dual RNAscope ISH-IHC Compatible | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Adaptive Immunity, Apoptosis, Asthma, Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Myeloid Cell Markers, Stem Cell Markers | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| 929 | |
| Purified recombinant fragment of human CD14 (AA: 20-214) expressed in E. Coli. | |
| Primary | |
| 40 kDa |
For Research Use Only