missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD137L Monoclonal Antibody (OTI15C9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
242.00€ - 540.87€
Especificaciones
| Antígeno | CD137L |
|---|---|
| Clon | OTI15C9 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17567974
|
Origene Technologies
TA813220S |
30 μL |
242.00€
30 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17547974
|
Origene Technologies
TA813220 |
100 μL |
540.87€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
CD137L Monoclonal antibody specifically detects CD137L in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western BlotSpécification
| CD137L | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| 4 1 BB Ligand; 4 1 BBL; 41BB Ligand; 4-1BB ligand; 41BBL; 4-1BBL; 4-1BB-L; AI848817; CD 137 Ligand; CD 137L; CD137 Ligand; CD137L; Cd157l; CDw137L; costimulatory molecule; homolog of mouse 4-1BB-L; Ly63l; receptor 4-1BB ligand; TNFRSF9; Tnfsf9; TNLG5A; tumor necrosis factor (ligand) superfamily member 9; tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 9; tumor necrosis factor ligand 5A; tumor necrosis factor ligand superfamily member 9; tumor necrosis factor superfamily member 9 | |
| Full length human recombinant protein of human CD137L (NP_003802) produced in HEK293T cell. | |
| Primary | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| TNFSF9 |
| OTI15C9 | |
| Flow Cytometry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| P41273 | |
| 8744 | |
| IgG2a | |
| Protein A/G | |
| Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit