missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD133 Antibody (PROM/6316), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18592445 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18592445 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18592445 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308969R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD133 Monoclonal antibody specifically detects CD133 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD133
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PROM/6316
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AC133 Stargardt disease 4 (autosomal dominant), CD133, CD133 retinal 2, prominin (mouse)-like 1, prominin 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant chimericCD133 protein (around aa180-380 and aa612-765). This Mab recognizes both glycosylated and non-glycosylated extracellular domains of CD133. (Uniprot: O43490)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Markers, Cellular Signaling, Core ESC Like Genes, Cytokine Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Lysosome Markers, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8842
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.