missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD133 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30147504 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30147504 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30147504

Marca: Novus Biologicals NB12016518CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CD133 Polyclonal antibody specifically detects CD133 in Human,Mouse,Porcine,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry (Frozen),ChIP assay (ChIP),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD133
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen AC133 Stargardt disease 4 (autosomal dominant), CD133, CD133 retinal 2, prominin (mouse)-like 1, prominin 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to a C-terminal region of CD133 (within amino acids 750-865).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Markers, Cellular Signaling, Core ESC Like Genes, Cytokine Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Lysosome Markers, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8842
Especies diana Human, Mouse, Pig, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.