missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD133 Antibody (CL7971) [PerCP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30306970 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30306970 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30306970

Marca: Novus Biologicals NBP321163PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD133 Monoclonal antibody specifically detects CD133 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD133
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL7971
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen AC133 Stargardt disease 4 (autosomal dominant), CD133, CD133 retinal 2, prominin (mouse)-like 1, prominin 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from O43490, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Markers, Cellular Signaling, Core ESC Like Genes, Cytokine Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Lysosome Markers, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8842
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.