Descripción
CD133 Monoclonal specifically detects CD133 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD133 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2F8C5 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready |
| Formulación | PBS with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | AC133 Stargardt disease 4 (autosomal dominant), CD133, CD133 retinal 2, prominin (mouse)-like 1, prominin 1 |
| Símbolos de los genes | PROM1 |
| Mostrar más |