Learn More
CD127 Mouse anti-Human, BB700, Clone: HIL-7R-M21, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
216.00€ - 435.00€
Especificaciones
| Antígeno | CD127 |
|---|---|
| Clon | HIL-7R-M21 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Brilliant Blue 700 (BB700) |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15845019
|
BD Biosciences
566399 |
25 Tests |
216.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15835019
|
BD Biosciences
566398 |
100 Tests |
435.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CD127 Monoclonal antibody specifically detects CD127 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
| CD127 | |
| Flow Cytometry | |
| Brilliant Blue 700 (BB700) | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary |
| HIL-7R-M21 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| IgG1 κ | |
| Refrigerate (2 to 8°C) |