Learn More
CD127 Mouse anti-Human, BB700, Clone: HIL-7R-M21, BD Horizon™
Código de producto. 15845019
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
15845019 25 Tests cada uno
15835019 100 Tests cada uno
2 options
Código de producto. 15845019
Marca: BD Biosciences 566399
Mouse Monoclonal Antibody
CD127 Monoclonal antibody specifically detects CD127 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD127
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon HIL-7R-M21
Conjugado Brilliant Blue 700 (BB700)
Especie del huésped Mouse
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Refrigerate (2 to 8°C)
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ