Learn More
CD11c Mouse, Clone: ITGAX/1243, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 554.40€
Especificaciones
| Antígeno | CD11c |
|---|---|
| Clon | ITGAX/1243 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15950288
|
EnquireBio
3687-MSM3-P0 |
20 μg | |||||||
|
15960288
|
EnquireBio
3687-MSM3-P1 |
100 μg |
554.40€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| CD11c | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| 3687 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A/G Purified | |
| Cell surface | |
| Human dendritic cells. Human lymph nodes and tonsils. |
| ITGAX/1243 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| XP_011544154 | |
| Recombinant human ITGAX protein fragment (aa 637-827) | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 145kDa |