Learn More
CD11c Mouse, Clone: ITGAX/1243, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 3687-MSM3-P0
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15950288
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
CD11c
Cell surface
ITGAX/1243
Unconjugated
XP_011544154
Recombinant human ITGAX protein fragment (aa 637-827)
Human dendritic cells. Human lymph nodes and tonsils.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
Mouse
145kDa
Protein A/G Purified
RUO
3687
IgG2b κ