Learn More
CD11c/Integrin alpha X Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | CD11c/Integrin alpha X |
|---|---|
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Flow Cytometry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16887214
|
Proteintech
17342-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16877214
|
Proteintech
17342-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CD11, along with CD18, form a heterodimer adhesion molecule. In particular, CD11 is composed of CD11a, CD11b and CD11c. CD11a is a leukocyte marker that is expressed in B and T lymphocytes, macrophages, monocytes, neutrophils, basophils and eosinophils. CD11b is primarily expressed by monocytes, macrophages, natural killer cells, some B and T-cells, and granulocytes. CD11c is expressed in monocytes, macrophages, natural killer cells, some granulocytes and less so in a subset of lymphocytes.Especificaciones
| CD11c/Integrin alpha X | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Flow Cytometry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| P20702 | |
| 3687 | |
| CD11c/Integrin alpha X Fusion Protein Ag11380 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ITGAX |
| 0.2 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| CD11C, Integrin alpha X, ITGAX, Leu M5, SLEB6 | |
| ITGAX | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |