missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD11c Hamster, anti-Mouse, Pacific Blue, Clone: N418, STEMCELL Technologies
Hamster Monoclonal Antibody
195.75€ - 448.20€
Especificaciones
| Antígeno | CD11c |
|---|---|
| Clon | N418 |
| Aplicaciones | CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Pacific Blue |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17168331
|
Stemcell Technologies
60002PB.1 |
25 μg |
195.75€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17158331
|
Stemcell Technologies
60002PB |
100 μg |
448.20€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- The N418 antibody reacts with CD11c (αX integrin), a 150 kDa type 1 transmembrane glycoprotein that associates non-covalently with CD18 (β2 integrin) to form a heterodimeric cell surface adhesion receptor
- Through its interaction with ligands such as iC3b, fibrinogen, and CD54, the CD11c/CD18 receptor is involved in several immune response processes, including cell migration, stimulation of cytokine production by monocytes and macrophages, T cell proliferation, leukocyte recruitment, and phagocytosis
- In mice, CD11c is expressed on dendritic cells, macrophages, monocytes, granulocytes, NK cells, and a subset of T cells
- This antibody clone has been verified for purity assessments of cells isolated with EasySep™ kits, including EasySep™ Mouse CD11c Positive Selection Kit II (Catalog #18780)
Especificaciones
| CD11c | |
| CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry | |
| Pacific Blue | |
| Mouse | |
| Primary |
| N418 | |
| Monoclonal | |
| Hamster | |
| IgG |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto