missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD11c Antibody (N418), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18572917 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18572917 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18572917

Marca: Novus Biologicals FAB69501Z

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Hamster Monoclonal Antibody

CD11c Monoclonal antibody specifically detects CD11c in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-reported
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD11c
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon N418
Conjugado DyLight 755
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-reported
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 95, 95 alpha chain, 95, alpha subunit, CD11 antigen-like family member C, CD11c, CD11c antigen, CD11Cleu M5, alpha subunit, integrin alpha-X, integrin, alpha X (antigen CD11C (p150), alpha polypeptide), integrin, alpha X (complement component 3 receptor 4 subunit), Leu M5, Leukocyte adhesion glycoprotein p150, Leukocyte adhesion receptor p150, leukocyte surface antigen p150, myeloid membrane antigen, alpha subunit, p150 95 integrin alpha chain, SLEB6
Especie del huésped Hamster
Inmunógeno Mouse spleen dendritic cells,
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Dendritic Cell Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3687
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.