Learn More
CD11c Antibody (N418) [DyLight 488], Novus Biologicals™
Código de producto. 18577955 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18577955 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18577955 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB69501K
Hamster Monoclonal Antibody
CD11c Monoclonal antibody specifically detects CD11c in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-reported
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD11c
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon N418
Conjugado DyLight 488
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-reported
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 95, 95 alpha chain, 95, alpha subunit, CD11 antigen-like family member C, CD11c, CD11c antigen, CD11Cleu M5, alpha subunit, integrin alpha-X, integrin, alpha X (antigen CD11C (p150), alpha polypeptide), integrin, alpha X (complement component 3 receptor 4 subunit), Leu M5, Leukocyte adhesion glycoprotein p150, Leukocyte adhesion receptor p150, leukocyte surface antigen p150, myeloid membrane antigen, alpha subunit, p150 95 integrin alpha chain, SLEB6
Especie del huésped Hamster
Inmunógeno Mouse spleen dendritic cells,
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Dendritic Cell Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3687
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG