missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD11c Antibody (3.9), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18083786 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18083786 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18083786 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1002711AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD11c Monoclonal specifically detects CD11c in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD11c
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 3.9
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen 95, 95 alpha chain, 95, alpha subunit, CD11 antigen-like family member C, CD11c, CD11c antigen, CD11Cleu M5, alpha subunit, integrin alpha-X, integrin, alpha X (antigen CD11C (p150), alpha polypeptide), integrin, alpha X (complement component 3 receptor 4 subunit), Leu M5, Leukocyte adhesion glycoprotein p150, Leukocyte adhesion receptor p150, leukocyte surface antigen p150, myeloid membrane antigen, alpha subunit, p150 95 integrin alpha chain, SLEB6
Símbolos de los genes ITGAX
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Rheumatoid synovial fluid cells and fibronectin purified human monocytes
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3687
Especificidad de la prueba CD11c; gp150/95 a subunit
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.