missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD11b/c Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18119239 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18119239 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18119239 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB11040766V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CD11b/c Polyclonal specifically detects CD11b/c in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD11b/c
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P11215
Alias de gen antigen CD11b (p170), CD11 antigen-like family member B, CD11b, CD11b antigen, CD11Bintegrin, alpha M (complement component receptor 3, alpha; also known as CD11b(p170), macrophage antigen alpha polypeptide), Cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha, CR-3 alpha chain, CR3AMGC117044, integrin alpha-M, integrin, alpha M (complement component 3 receptor 3 subunit), Leukocyte adhesion receptor MO1, MAC-1, MAC1A, macrophage antigen alpha polypeptide, MO1A, Neutrophil adherence receptor, neutrophil adherence receptor alpha-M subunit, SLEB6
Símbolos de los genes ITGAM
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to an internal region (within residues 500-600) of the mouse CD11 (b/c) protein. [Swiss-Prot: P05555]
Peso molecular del antígeno 160 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cellular Markers, Glia Markers, Immunology, Microglia Markers, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3684
Especificidad de la prueba Human and mouse. Rat reactivity reported in scientific literature (PMID: 25150592).
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.