missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD11b Antibody (ITGAM/271), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18231092 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18231092 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18231092 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254563AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD11b Monoclonal specifically detects CD11b in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Product Image.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD11b
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon ITGAM/271
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen antigen CD11b (p170), CD11 antigen-like family member B, CD11b, CD11b antigen, Cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha, Complement component 3 receptor 3 subunit, CR-3 alpha chain, CR3A, CR3AMGC117044, integrin alpha-M, integrin, alpha M (complement component 3 receptor 3 subunit), Leukocyte adhesion receptor MO1, MAC-1, MAC1A, macrophage antigen alpha polypeptide, MO1A, Neutrophil adherence receptor, neutrophil adherence receptor alpha-M subunit, SLEB6
Símbolos de los genes ITGAM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human CD11b protein (Uniprot: P11215)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Glia Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Microglia Markers, Myeloid Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.