missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD11a/CD18 Antibody (efalizumab), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30147564 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30147564 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30147564 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP328526CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

CD11a/CD18 Monoclonal antibody specifically detects CD11a/CD18 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD11a/CD18
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon efalizumab
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CD11 antigen-like family member A, CD11a antigen, CD11Aantigen CD11A (p180), lymphocyte function-associated antigen 1, alphapolypeptide, integrin alpha-L, integrin gene promoter, integrin, alpha L (antigen CD11A (p180), lymphocyte function-associated antigen1; alpha polypeptide), Leukocyte adhesion glycoprotein LFA-1 alpha chain, Leukocyte function-associated molecule 1 alpha chain, LFA-1, LFA-1 alpha, LFA1A, LFA-1A, lymphocyte function-associated antigen 1
Especie del huésped Human
Inmunógeno Integrin aL/ ITGAL/ CD11a
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3683
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.