Learn More
CD117 (c-Kit) Rat, anti-Mouse, APC, Clone: 2B8, STEMCELL Technologies
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  Stemcell Technologies 60025AZ
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17168571
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • The 2B8 antibody reacts with CD117 (c-Kit), an ∼145 kDa type 1 transmembrane receptor for c-Kit ligand (stem cell factor/steel factor) that is broadly expressed on hematopoietic stem cells in bone marrow, including pluripotent and erythroid progenitor cells and B and T lymphocyte precursors, as well as on mast cells
  • CD117 belongs to the tyrosine kinase receptor family and possesses five immunoglobulin-like C2-type domains and a cytoplasmic protein kinase domain
  • Binding of c-Kit ligand to CD117 induces dimerization and autophosphorylation, which activates several intracellular signaling pathways critical for the proliferation and differentiation of hematopoietic stem cells
  • The 2B8 antibody does not block binding of c-Kit ligand
  • This antibody clone has been verified for purity assessments of cells isolated with EasySep™ kits, including EasySep™ Mouse Hematopoietic Progenitor Cell Isolation Kit (Catalog #19856)
Especificaciones
Especificaciones
CD117 (c-Kit)
Monoclonal
APC
100 μg
Mouse
Hematopoietic Stem and Progenitor Cells
Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
2B8
Rat
Primary
IgG2b κ
Certificados
Promociones
Promociones
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.