missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD117/c-kit Antibody (C117/370), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18108712 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18108712 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18108712 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP233192AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD117/c-kit Monoclonal specifically detects CD117/c-kit in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD117/c-kit
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon C117/370
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución ELISA, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Alias de gen CD117, CD117 antigen, ckit, C-Kit, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, PBT, piebald trait, Proto-oncogene c-Kit, proto-oncogene tyrosine-protein kinase Kit, SCFRmast/stem cell growth factor receptor, soluble KIT variant 1, Tyrosine-protein kinase Kit, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene-like protein
Símbolos de los genes KIT
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human CD117/c-kit protein (Uniprot: P10721)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Markers, Cytokine Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tyrosine Kinases
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3815
Especificidad de la prueba This monoclonal antibody recognizes a protein of 145kDa, identified as CD117/p145kit. It is found on a wide variety of tumor cells including follicular and papillary carcinoma of thyroid, adenocarcinomas from endometrium, lung, ovary, pancreas, and breast as well as malignant melanoma, endodermal sinus tumor, and small cell carcinoma. However, anti-CD117 has been particularly useful in differentiating gastrointestinal stromal tumors from Kaposi's sarcoma, tumors of smooth muscle origin, fibromatosis, and neural tumors of the GI tract. Anti-CD117 is also useful in recognizing myeloblasts in bone marrow biopsy and clot section.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.