Learn More
CD109 Antibody (B-E47), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18563247 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18563247 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18563247
Marca: Novus Biologicals NBP318101AF488
Mouse Monoclonal Antibody
CD109 Monoclonal antibody specifically detects CD109 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD109
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon B-E47
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 150 kDa TGF-beta-1-binding protein, activated T-cell marker CD109, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 7, CD109 antigen, CD109 antigen (Gov platelet alloantigens), CD109 molecule, CPAMD7r150, DKFZp762L1111, FLJ38569, FLJ41966, Gov platelet alloantigens, p180, Platelet-specific Gov antigen, RP11-525G3.1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Eahy 926 cell line. Hybridoma: Myeloma X63/AG.8653 x Balb/c spleen cells
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 135228
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ