missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD109 Antibody (496920), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18687103 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18687103 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18687103 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB4385A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD109 Monoclonal antibody specifically detects CD109 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD109
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 496920
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen 150 kDa TGF-beta-1-binding protein, activated T-cell marker CD109, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 7, CD109 antigen, CD109 antigen (Gov platelet alloantigens), CD109 molecule, CPAMD7r150, DKFZp762L1111, FLJ38569, FLJ41966, Gov platelet alloantigens, p180, Platelet-specific Gov antigen, RP11-525G3.1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD109, Val22-Ser1268 (Tyr703Ser & Thr1241Met), Accession # Q6YHK3
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 135228
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.