missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCRL2/CRAM-A/B Antibody (MM0158-5A15), PE/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 18013409 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18013409 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18013409 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP212137PECY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CCRL2/CRAM-A/B Monoclonal specifically detects CCRL2/CRAM-A/B in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCRL2/CRAM-A/B
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MM0158-5A15
Conjugado PE-Cyanine7
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen C-C chemokine receptor-like 2, CCR11, CCR6, chemokine (C-C motif) receptor-like 2, Chemokine receptor CCR11, Chemokine receptor X, CKRXMGC116710, CRAM, CRAM-A, CRAM-B, FLJ55815, HCRMGC34104, Putative MCP-1 chemokine receptor
Símbolos de los genes CCRL2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant CCRL2/CRAM-A/B
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación GPCR, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9034.0
Especificidad de la prueba Detects both human CRAM-Aand CRAM-B isoforms.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.