missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCRL2/CRAM-A/B Antibody (152254), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 30027942 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30027942 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30027942

Marca: Novus Biologicals FAB23501F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CCRL2/CRAM-A/B Monoclonal antibody specifically detects CCRL2/CRAM-A/B in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCRL2/CRAM-A/B
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 152254
Conjugado FITC
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen C-C chemokine receptor-like 2, CCR11, CCR6, chemokine (C-C motif) receptor-like 2, Chemokine receptor CCR11, Chemokine receptor X, CKRXMGC116710, CRAM, CRAM-A, CRAM-B, FLJ55815, HCRMGC34104, Putative MCP-1 chemokine receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CRAM-A, Met1-Val356 (Val180Met), Accession # NP_001124382
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9034
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.