Learn More
CCRL2/CRAM-A/B Antibody (152211) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Código de producto. 30162333 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
30162333 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Código de producto. 30162333 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB2350JF525
Mouse Monoclonal Antibody
CCRL2/CRAM-A/B Monoclonal antibody specifically detects CCRL2/CRAM-A/B in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CCRL2/CRAM-A/B
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 152211
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C-C chemokine receptor-like 2, CCR11, CCR6, chemokine (C-C motif) receptor-like 2, Chemokine receptor CCR11, Chemokine receptor X, CKRXMGC116710, CRAM, CRAM-A, CRAM-B, FLJ55815, HCRMGC34104, Putative MCP-1 chemokine receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CCRL2/CRAM-A/B, Met1-Val356 (Val180Met), Accession # NP_001124382
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9034
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b