Learn More
CCR9 Antibody (882416), DyLight 550, Novus Biologicals™
Código de producto. 18586879 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18586879 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18586879
Marca: Novus Biologicals FAB8287L
Mouse Monoclonal Antibody
CCR9 Monoclonal antibody specifically detects CCR9 in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CCR9
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 882416
Conjugado DyLight 550
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C-C chemokine receptor type 9, C-C CKR-9, CC-CKR-9, CCR-9, CDw199, CDw199 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 9, G protein-coupled receptor 28, GPR28, GPR-9-6G-protein coupled receptor 28
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with rat CCR9
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10803
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b