Learn More
CCR8 Antibody (1055C), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Código de producto. 18561728 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18561728 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18561728
Marca: Novus Biologicals FAB8324J
Rabbit Monoclonal Antibody
CCR8 Monoclonal antibody specifically detects CCR8 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CCR8
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1055C
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CC chemokine receptor 8, C-C CKR-8, CC-chemokine receptor chemr1, CC-CKR-8, CCR-8, CDw198, CDw198 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 8, chemokine (C-C) receptor 8, chemokine (C-C) receptor-like 2, Chemokine receptor-like 1, CKR-L1, CKRL1MGC129966, CMKBR8MGC129973, CMKBRL2C-C chemokine receptor type 8, CY6, GPRCY6, GPR-CY6, TER1CC chemokine receptor CHEMR1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with mouse CCR8, Accession # P56484
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1237
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG