missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCR8 Antibody (1055C), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18683955 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18683955 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18683955

Marca: Novus Biologicals FAB8324F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CCR8 Monoclonal antibody specifically detects CCR8 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCR8
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1055C
Conjugado FITC
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen CC chemokine receptor 8, C-C CKR-8, CC-chemokine receptor chemr1, CC-CKR-8, CCR-8, CDw198, CDw198 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 8, chemokine (C-C) receptor 8, chemokine (C-C) receptor-like 2, Chemokine receptor-like 1, CKR-L1, CKRL1MGC129966, CMKBR8MGC129973, CMKBRL2C-C chemokine receptor type 8, CY6, GPRCY6, GPR-CY6, TER1CC chemokine receptor CHEMR1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with mouse CCR8, Accession # P56484
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1237
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.