missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCR7 Antibody (150503), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18678253 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18678253 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18678253 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB197H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CCR7 Monoclonal antibody specifically detects CCR7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, Immunocytochemistry, CyTOF-reported
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCR7
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 150503
Conjugado HRP
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, Immunocytochemistry, CyTOF-reported
Formulación PBS
Alias de gen BLR2C-C chemokine receptor type 7, C-C CKR-7, CC-CKR-7, CCR-7, CD197, CD197 antigen, CDw197CC chemokine receptor 7, chemokine (C-C motif) receptor 7, CMKBR7chemokine (C-C) receptor 7, EBI1EBV-induced G protein-coupled receptor 1, EBV-induced G-protein coupled receptor 1, Epstein-Barr virus induced gene 1, Epstein-Barr virus induced G-protein coupled receptor, Epstein-Barr virus-induced G-protein coupled receptor 1, EVI1, lymphocyte-specific G protein-coupled peptide receptor, MIP-3 beta receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human CCR7 transfectants, Met1-Pro378, Accession # AAA58615
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1236
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.