missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCR6 Antibody (140706) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30161226 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30161226 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30161226

Marca: Novus Biologicals FAB590JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rat Monoclonal Antibody

CCR6 Monoclonal antibody specifically detects CCR6 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno CCR6
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 140706
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BN-1, CC-CKR-6, CCR-6, CD196 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 6, CKR-L3G-protein coupled receptor 29, CKRL3LARC receptor, CMKBR6STRL22, DRY6, GPR29C-C CKR-6, GPRCY4DRY-6, lymphocyte, 22
Especie del huésped Rat
Inmunógeno RBL-1 rat basophilic leukemia cell line transfected with mouse CCR6, Met1-Met367, Accession # O54689
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1235
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.