missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCR6 Antibody (1011306), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30141374 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30141374 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30141374

Marca: Novus Biologicals FAB1951CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CCR6 Monoclonal antibody specifically detects CCR6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCR6
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 1011306
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen BN-1, CC-CKR-6, CCR-6, CD196 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 6, CKR-L3G-protein coupled receptor 29, CKRL3LARC receptor, CMKBR6STRL22, DRY6, GPR29C-C CKR-6, GPRCY4DRY-6, lymphocyte, 22
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CCR6, Met1-Met374, Accession # P51684
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1235
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.