Learn More
Novus Biologicals™ CCR5 Antibody (leronlimab) - Humanized, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
CCR5 Monoclonal antibody specifically detects CCR5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CCR5 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | leronlimab |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| N.º de referencia del gen | P51681 |
| Alias de gen | C-C CKR-5, C-C motif chemokine receptor 5 A159A, CCCKR5, CC-CKR-5FLJ78003, CCR-5, CD195, CD195 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 5, chemokine receptor CCR5, chemr13, CKR5, CKR-5, HIV-1 fusion coreceptor, IDDM22CMKBR5C-C chemokine receptor type 5 |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | CCR5/ CD195 |
| Mostrar más |