missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCR5 Antibody (45502), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18594465 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18594465 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18594465

Proveedor: Novus Biologicals FAB180M

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CCR5 Monoclonal antibody specifically detects CCR5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCR5
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 45502
Conjugado DyLight 594
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C-C CKR-5, C-C motif chemokine receptor 5 A159A, CCCKR5, CC-CKR-5FLJ78003, CCR-5, CD195, CD195 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 5, chemokine receptor CCR5, chemr13, CKR5, CKR-5, HIV-1 fusion coreceptor, IDDM22CMKBR5C-C chemokine receptor type 5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CCR5, Met1-Leu352, Accession # P51681
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Cancer, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1234
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.