missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCR4 Antibody (205410) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™

Código de producto. 18534036 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18534036 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18534036

Marca: Novus Biologicals FAB1567X

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CCR4 Monoclonal antibody specifically detects CCR4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-reported
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCR4
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 205410
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-reported
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C-C chemokine receptor type 4, C-C CKR-4, CC-CKR-4HGCN:14099, CCR-4, CD194, CD194 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 4, chemokine (C-C) receptor 4, ChemR13, CKR4MGC88293, CMKBR4k5-5, K5-5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human CCR4 transfectants, Met1-Leu360, Accession # P51679
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1233
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.