Learn More
CCR4 Antibody (12F5), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200022488 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
30043624 50 μL 50 microlitros
30043023 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30043624
Marca: Novus Biologicals NBP32669050ul
Human Monoclonal Antibody
CCR4 Monoclonal antibody specifically detects CCR4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CCR4
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 12F5
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:50-1:200, ELISA
Formulación 50% Glycerol, 0.01M PBS, PH 7.4
Alias de gen C-C chemokine receptor type 4, C-C CKR-4, CC-CKR-4HGCN:14099, CCR-4, CD194, CD194 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 4, chemokine (C-C) receptor 4, ChemR13, CKR4MGC88293, CMKBR4k5-5, K5-5
Especie del huésped Human
Inmunógeno Recombinant Human CCR4 protein [UniProt P51679]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1233
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1