Learn More
CCR3 Antibody (8E9H10) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18615427 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
18615427 0.025 mL 0.03 ml
18223534 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18615427
Marca: Novus Biologicals NBP2616720.025ml
Mouse Monoclonal Antibody
CCR3 Monoclonal specifically detects CCR3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CCR3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 8E9H10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA 1:100-1:2000
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen b-chemokine receptor, CC chemokine receptor 3, C-C chemokine receptor type 3, C-C CKR-3, CCR-3, CD193 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 3, CKR3CC-CKR-3CMKBR3CD193, eosinophil CC chemokine receptor 3, Eosinophil eotaxin receptor, MGC102841
Símbolos de los genes CCR3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human CD193 (AA: extra mix) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 41 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mL
Disciplina de investigación Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1232
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1